Learn More
Tantalpulver, -325 Mesh, 99.9 % (Metallbasis, 99.6 % Reinheit einschließlich H, N, C, O), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum |
Farbe | Schwarz bis grau |
Aussehen | Gray to black powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis, 99.6% purity includes H, N, C, O) |
Menge | 100 g |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Name des Produkts
Tantalpulver, -325 Mesh, 99.9 % (Metallbasis, 99.6 % Reinheit einschließlich H, N, C, O), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur