Learn More
Tantaldraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345798
Tantaldraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345798
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11345798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010349.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 3.26 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver wire
Dichte 16.69g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX31J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number010349.G1,010349.G5,010349.G9
ChargennummerX31J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number010349.G1,010349.G5,010349.G9
ChargennummerS03I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number010349.G1,010349.G5,010349.G9
ChargennummerC22X005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010349.G1,010349.G5,010349.G9
ChargennummerU24E038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010349.G1,010349.G5,010349.G9
Name des Produkts
Tantaldraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >