Learn More
Tantalstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305798
Tantalstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305798
25 cm
Click to view available options
Menge:
1 cm
5 cm
25 cm
Artikelnummer. 11305798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010347.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈20.4g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number010347.BQ,010347.BO,010347.BU
ChargennummerW10K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number010347.BQ,010347.BO,010347.BU
ChargennummerH15Z033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog Number010347.BQ,010347.BO,010347.BU
ChargennummerB09L42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010347.BQ,010347.BO,010347.BU
ChargennummerF23P09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010347.BQ,010347.BO,010347.BU
Name des Produkts
Tantalstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >