Learn More
Tantalpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis, Nb 50 ppm), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336847
Tantalpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis, Nb 50 ppm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336847
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11336847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010753.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis, Nb 50ppm)
Menge 25 g
Netzgröße -22 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY02J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number010753.06,010753.14,010753.22
ChargennummerW13J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number010753.06,010753.14,010753.22
ChargennummerQ11J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010753.14
ChargennummerP17H011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010756.06,010753.06,010753.14,010753.22
Chargennummer22279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010756.06,010753.06,010753.14,010753.22
Name des Produkts
Tantalpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis, Nb 50 ppm), Thermo Scientific Chemicals >