Learn More
Tantalpulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11395778
Tantalpulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11395778
25 g
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11395778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010344.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nb 50 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Dichte 16.69g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 25 g
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number010344.14,010344.22
ChargennummerS07K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number010344.14,010344.22
ChargennummerZ23J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
ChargennummerL07R001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
ChargennummerD30P47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
Name des Produkts
Tantalpulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >