Learn More
Tantalfolie, 1.5 mm (0.06 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349777
Tantalfolie, 1.5 mm (0.06 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349777
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11349777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042115.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum foil
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈15.6g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX21I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
ChargennummerS04B004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
ChargennummerF15S004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
ChargennummerI06Q31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
ChargennummerS20D072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042115.FF,042115.FI,042115.GH
Name des Produkts
Tantalfolie, 1.5 mm (0.06 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >