Learn More
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315808
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315808
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Artikelnummer. 11315808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010352.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 5.3 g/50 x 50 mm; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP20L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number010352.FI,010352.GH,010352.GW
ChargennummerR28K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010352.FI,010352.GH,010352.GW
ChargennummerW14J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number010352.FI,010352.GH,010352.GW
ChargennummerR10I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number010352.FI,010352.GH,010352.GW
ChargennummerY12B027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010352.FI,010352.GH,010352.GW
Name des Produkts
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >