Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Weithals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Vierkant-Schraubflaschen
Originalitätsverschluss für Weithals-/Kurzformgewinde.
14.60 € - 25.05 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728011
|
DWK Life Sciences
293031901 |
GL 32 |
14.60 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11738011
|
DWK Life Sciences
293032803 |
GL 45 |
18.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11619808
|
DWK Life Sciences
293033208 |
GL 54 |
22.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11629808
|
DWK Life Sciences
293033508 |
GL 60 |
25.05 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Weithalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in niedriger Form.- Originalitätsring
- Lippendichtung
- DIN Gewinde in kurzer Form
Spezifikation
Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
Autoklavierbar |