Learn More
Cytiva TALON™ Superflow Medium
Bietet eine andere Selektivität im Vergleich zu nickelgeladenen Medien. Cytiva TALON™ Superflow Medium zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch IMAC.
258.00 € - 778.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 4 bis 8 °C |
Bindungsvermögen | Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein |
Produkttyp | Talon Superflow-Medien |
Partikelgröße | 60 bis 160 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11658893
|
Cytiva
28-9574-99 |
10 ml |
258.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12644883
|
Cytiva
28-9575-02 |
50 mL |
778.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Eigenschaften:
- Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
- Matrix – quervernetzte Agarose, 6 %
- Partikelgröße – 60 bis 160 μm
- Bindungsvermögen/ml – bis zu20 mg Histidin-getaggtes Protein
- Arbeitsbereich mit stabilem pH-Wert: 3 bis 12
- pH-Stabilität Cleaning-in-Place (CIP) – 2 - 14 Co2+ gestripptes Medium
- Komplettpackungsgröße – 10 ml
Spezifikation
Zur Reinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie | |
Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein | |
60 bis 160 μm | |
3 bis 12 | |
Talon Superflow Cobalt-IMAC |
4 bis 8 °C | |
Talon Superflow-Medien | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva TALON™ Superflow Medium