Learn More
Cytiva TALON™ Superflow Medium
Artikelnummer. 12644883 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 12644883
Marke: Cytiva 28957502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet eine andere Selektivität im Vergleich zu nickelgeladenen Medien. Cytiva TALON™ Superflow Medium zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch IMAC.
Eigenschaften:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix – quervernetzte Agarose, 6 %
  • Partikelgröße – 60 bis 160 μm
  • Bindungsvermögen/ml – bis zu20 mg Histidin-getaggtes Protein
  • Arbeitsbereich mit stabilem pH-Wert: 3 bis 12
  • pH-Stabilität Cleaning-in-Place (CIP) – 2 - 14 Co2+ gestripptes Medium
  • Komplettpackungsgröße – 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie
Lagerungsbedingungen 4°bis 8 °C
Bindungsvermögen Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein
Produkttyp Talon Superflow-Medien
Partikelgröße 60 bis 160 μm
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 12
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Talon Superflow Cobalt-IMAC
compliance-icons
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, cobalt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.