Learn More
Koettermann™ Hohe Lagerschränke
1520.00 € - 2400.00 €
Spezifikation
Schranktyp | Große Aufbewahrung |
---|---|
Höhe (metrisch) | 192 cm |
Breite (metrisch) | 900 mm |
Produkttyp | Hoch-Lagerschrank |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
14855311
|
Koettermann™
301-00084 |
516 mm |
1520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14885291
|
Koettermann™
301-00098 |
500 mm |
2400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Große Aufbewahrung | |
192 cm | |
900 mm | |
Hoch-Lagerschrank |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Hohe Lagerschränke