Learn More
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Beef ID Kit
Artikelnummer. 15835265
Click to view available options
Menge:
48 reactions
Packungsgröße:
48 Reaktionen
Artikelnummer. 15835265
Marke: Thermo Scientific™ A24391
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das RapidFinder™ Beef ID Kit ermöglicht die einfache und zuverlässige Erkennung von Rindfleisch in Lebensmitteln und Futterproben.
  • Ermöglicht die einfache und zuverlässige Erkennung von Rindfleisch in Lebensmittel- und Futtermittelproben
  • Die Methode funktioniert durch den Nachweis von Rinder- oder Bos Taurus-DNA mittels Echtzeit-PCR
  • Im Gegensatz zu ELISA-basierten Methoden erkennt das RapidFinder™ Beef ID Kit bei Verwendung mit dem GVO-Extraktionskit (4466336) für die Probenvorbereitung sowohl rohes als auch verarbeitetes Rindfleisch und bietet eine Empfindlichkeit von bis zu 0,01 % für Rinder-DNA
  • Die enthaltene Positivkontrolle, die 0,1 % Rinder-DNA enthält, kann als Referenz verwendet werden, um die Nachweisgrenze des Assays festzulegen
  • Einfacher PCR-basierter Echtzeit-Assay, keine Elektrophorese erforderlich
  • Der Assay ist kompatibel mit Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast und 7300 Echtzeit-PCR-Systemen
Enthält
  • Beef Mastermix ( bei -20 °C lagern)
  • General Mastermix (bei 4 oder -20 °C lagern)
  • Positivkontrolle (bei -20 °C lagern)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält je 1 Röhrchen:
Beef Mastermix (bei -20 °C lagern)
General Mastermix (bei 4 °C oder -20 °C lagern)
Positivkontrolle (bei -20 °C lagern)
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
Produktlinie RapidFinder
Produkttyp Kit zur Rindfleischerkennung
Menge 48 reactions
Anzahl Reaktionen 48 Reaktionen
Probentyp Lebensmittel- und Umweltproben