Learn More
Sartorius Tacta™ Multipacks mit mechanischen Pipetten
Multipacks kombinieren einen Satz Tacta mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Tacta Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
Marke: Sartorius LH-729673
1129.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24294" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer, 3 x Einzelpipettenhalter
Beschreibung
- Bequeme Handhabung durch ergonomisch gestalteten Griff
- Geringe Pipettierungs- und Spitzenabwurfkraft
- Reibungsloser Spitzenabwurf mit der neuen Optiject™ Technologie
- Einzigartiges Optilock™ System ermöglicht flexible Mengenanpassung und Verriegelung
- Kalibrieranpassung für genaue Ergebnisse für unterschiedliche Flüssigkeitstypen
- Zuverlässige Ergebnisse auch bei längeren Pipettierzeiten
- leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der Einstellung exakter Volumina
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Vollständig autoklavierbar
- Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Sartorius Tips | |
Reusable | |
1 | |
Non-sterile | |
0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl | |
4 Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle für 96Spitzen (0.1 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 linearer Ständer, 4 Einzelpipettenhalter | |
Hoch | |
138 mm (1-Kanal,1000 μl);240 mm (8-Kanal,300 μl) |
Autoklavierbar | |
Tacta | |
Tacta | |
Multipacks für mechanische Pipetten | |
Vierstellige Volumen-Anzeige | |
20/Pckg. | |
2 Jahre | |
79 g (1-Kanal,1000 μl);138 g (8-Kanal,300 μl) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
8Minuten
16Sekunden
45 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
15Minuten
43Sekunden
14 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
8Minuten
16Sekunden
45