Beschreibung
Das Kit enthält 4 Pipetten mit einstellbarem Volumen und einen Ständer.
- Vier gängige Pipettengrößen (0.2-2 μl, 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl) und Ständer
- Kompatibel mit Universalpipettenspitzen
Spezifikation
1 | |
G Pipetten-Kit | |
Vier Pipettengrößen (0.2 – 2 µl, 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl) und Ständer |
Elite™ | |
0.2 to 2, 2 to 20, 20 to 200, 100 to 1000 μl |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elite Pipetten Kit > G Pipetten-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur