Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MegaTex™
With a 180° swivel, this mop is ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas
19.16 € - 21.24 €
Spezifikation
Produkttyp Moppabdeckung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Thick Foam
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods
Material Vliesstoff Polyamid, Polyesterschaum
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13197676
Unterlagen ansehen
Micronova™
T2012-14
35.6 cm (14 in.) 14 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13127686
Unterlagen ansehen
Micronova™
T2012-18
45.72 cm (18 in.) 18 in. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Constructed MegaTex (non-woven polyamide textured material) over foam slipcovers
  • Light weight, economical enough for single use and autoclavable
  • Smaller adapter heads can be used for cleaning surfaces and awkward angles on shelving and in narrow chambers
  • Low profile, T-shaped mop has a wide surface which serves as a perfect device for applying disinfectants in a sterile environment
Spezifikation
Spezifikation
Moppabdeckung
Thick Foam
Vliesstoff Polyamid, Polyesterschaum
Autoklavierbar
Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods