Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MegaTex™
With a 180° swivel, this mop is ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas
Marke:  Micronova™ T2012-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13127686
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Constructed MegaTex (non-woven polyamide textured material) over foam slipcovers
  • Light weight, economical enough for single use and autoclavable
  • Smaller adapter heads can be used for cleaning surfaces and awkward angles on shelving and in narrow chambers
  • Low profile, T-shaped mop has a wide surface which serves as a perfect device for applying disinfectants in a sterile environment
Spezifikation
Spezifikation
Moppabdeckung
18 in.
Thick Foam
Vliesstoff Polyamid, Polyesterschaum
Autoklavierbar
45.72 cm (18 in.)
Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods