Learn More
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen
GREENER_CHOICE
Flache, großflächige Mopps mit Bezügen
Marke:  Micronova™ T612-18
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11916855
Benötigt : QPT Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
  • Mopp mit niedrigem Profil für die Reinigung von Böden, Wänden und Decken
  • Wischkopf um 180° in beide Richtungen drehbar
  • Breite Oberfläche für allgemeine Reinigung und Auftragen von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
  • Erreicht auch Stellen unter Geräten und verwinkelte Bereiche auf Regalen und in engen Räumen
  • In drei Größen und mit unterschiedlichen Bezügen lieferbar
  • Bestrahlte Versionen lieferbar
PVA Cover ist fusselarm und trocknet schnell, wodurch Oberflächen trocken und fusselfrei bleiben, sollte nicht mit starken Reinigungsmitteln und IPA verwendet werden
NovaPoly™ Cover ist auch gegenüber starken Reinigungsmitteln beständig und autoklavierbar, bestrahlte Version lieferbar, auch als Schaumstoffversion mit doppelter Dicke lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
2,5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Moppabdeckung
18 in.
45.7 cm
6.4 cm
Chemikalien
12/Cs.
NovaPoly cover, Thick Foam
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048718-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog NumberT612-18
Chargennummer046601-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberT612-18
Chargennummer046559-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberT612-18
Chargennummer045951-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberT612-18
Chargennummer037635-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/07/2023 Catalog NumberT612-18
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Reinraumwischmopps mit Abdeckungen > T-Mop, NovaPoly, knit polyester, Tmop cover w snaps, thick foam, 18 in.
Adapter und Griff sind nicht im Lieferumfang enthalten