Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
Marke: Invitrogen™ S7578
Beschreibung
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, and 24) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Der membrangängige SYTO 16 grün fluoreszierende Nukleinsäure-Farbstoff erzeugt bei Bindung an Nukleinsäuren eine helle, grüne Fluoreszenz. Da die Färbungsmuster der SYTO Farbstoffe in lebenden Zellen zwischen Zelltypen variieren können, bieten wir das SYTO Green Acid Stain Sampler Kit Nr. 1 (S-7572) an, damit Forscher und Forscherinnen das für ihr System am besten geeignete grün fluoreszierende SYTO Färbemittel auswählen können. 1 mmol-Lösung in DMSO
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, DNA-Fragmentierung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Tracking von Mikroorganismen, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Membrangängig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
250 μl | |
SYTO™ 16 Green fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel – 1 mmol-Lösung in DMSO | |
SYTO™ | |
Fluoreszent | |
Nukleinsäuren |
1 mM solution in DMSO | |
494, 488 nm | |
Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray | |
250 μL | |
Fluoreszent | |
525, 518 nm | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |