Learn More
Synthetisches Meerwasser für ASTM 665/IP 135
Ein hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 665/IP 135, der Standardtestmethode für Antirosteigenschaften von inhibiertem Mineralöl bei Vorhandensein von Wasser.
Marke:  Paragon Scientific SSWS-5L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16000430
  • 590.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein synthetisches Meerwasser-Analysenreagenz, das gemäß ASTM D 665/IP 135 hergestellt wurde.
  • Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
  • Praktisch verpackt in Einzel- oder Mehrdosispackungen.
  • Kostengünstig und zeitsparend
  • Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
  • 12 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
5 L
ASTM 665 / IP 135