Learn More
Synthetisches Meerwasser für ASTM 665/IP 135
Artikelnummer. p-7161841
Click to view available options
Menge:
300 mL
500 ml
30 x 10 ml
5 l
Packungsgröße:
10 Stück
300 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16070420
Marke: Paragon Scientific SSWS30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein hochwertiges analytisches Reagenz, hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D 665/IP 135, der Standardtestmethode für Antirosteigenschaften von inhibiertem Mineralöl bei Vorhandensein von Wasser.
  • Ein synthetisches Meerwasser-Analysenreagenz, das gemäß ASTM D 665/IP 135 hergestellt wurde.
  • Mit einem Zertifikat versehen, das eine Schätzung der Herstellungsunsicherheit enthält.
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung der ASTM- und IP-Testmethodenanforderungen für die Reagenzienvorbereitung.
  • Praktisch verpackt in Einzel- oder Mehrdosispackungen.
  • Kostengünstig und zeitsparend
  • Zertifikat für Herstellung und MSDS enthalten
  • 12 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM 665, IP 135
Menge 30 x 10 ml