Learn More
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier
Reinraumpapier, das sich durch seine Zugfestigkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
25.30 € - 238.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen |
Neutrales Papier | Ja |
Produkttyp | Reinraumpapier |
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Gewicht (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Gewicht (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16460041
|
PURUS™
LCIB 2048C |
A5. | Blau | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton |
199.00 €
5000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16470041
|
PURUS™
LCIG 2050C |
A5. | Grün | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton |
199.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16480041
|
PURUS™
LCIK 2052C |
A5. | Rosa | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton |
199.00 €
5000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16430051
|
PURUS™
LCIW 2046C |
A5. | Weiß | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton |
199.00 €
5000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16410051
|
PURUS™
LCIW 2034C |
A5. | Weiß | 100 gsm | 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton |
238.00 €
5000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16440041
|
PURUS™
LCIB 2042C |
A5. | Blau | 100 gsm | 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton |
238.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15713579
|
PURUS™
LCIB 2025C |
A4. | Blau | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
195.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15743579
|
PURUS™
LCIG 2017C |
A4. | Grün | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15753579
|
PURUS™
LCIK 2029C |
A4. | Rosa | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
198.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15773579
|
PURUS™
LCIW 2014C |
A4. | Weiß | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
210.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15783579
|
PURUS™
LCIW 2025C-4 |
A4. | Weiß | 100 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | ||||||
15793579
|
PURUS™
LCIY 2016C |
A4. | Gelb | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15763579
|
PURUS™
LCIW 2030C |
A4. | Weiß | 105 gsm | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
25.30 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16490041
|
PURUS™
LCIW 2031C |
A3. | Weiß | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton |
199.00 €
1250 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16400051
|
PURUS™
LCIW 2032C |
A3. | Weiß | 100 gsm | 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton |
238.00 €
1250 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16450041
|
PURUS™
LCIB 2044C |
A3. | Blau | 100 gsm | 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton |
238.00 €
1250 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15723579
|
PURUS™
LCIB 2040C |
A3. | Blau | 80 gsm | 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton |
210.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
- Die urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
- Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
- Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
- Recyclebar
- Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen | |
Ja | |
Reinraumpapier |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier