Learn More
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Größe:
A3.
A4.
A5.
Gewicht (metrisch):
100 gsm
100 gsm
105 gsm
80 gsm
80 gsm
Menge:
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
250 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
- Die urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
- Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
- Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
- Recyclebar
- Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Synthetisch |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Reinraumpapier, mit 4 vorgestanzten Löchern |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 297 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen |
| Neutrales Papier | Ja |
| Produkttyp | Reinraumpapier |
| Menge | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
| Größe | A4. |
| Mehr anzeigen |