Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
157.00 € - 1295.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mikroträger |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | MSC- und iPS/ES-Anwendungen |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Synthemax™ II |
Material | Polystyrol gemäß USP Klasse VI |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17233084
|
Corning™
7288 |
1 g |
157.00 €
1 Gramm |
Verfügbar ab: 06-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17243084
|
Corning™
7289 |
5 g |
670.00 €
5 Gramm |
Verfügbar ab: 03-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17253084
|
Corning™
7290 |
10 g |
1295.00 €
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sterile
- Ready-to-use
- Available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors
- Additionally, the microcarriers are surface-treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability
- Consistency – USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Performance – Corning microcarriers are offered untreated or with the following surface treatments
- Corning Synthemax™ II substrate creates a synthetic surface on the microcarriers for stem cell expansion
- For use with MSC and iPS/ES applications. (Animal Origin Free)
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- Nonpyrogenic
- Available as closed system solutions
- Corning microcarriers are available sterile and ready to use in 1 to 10 g vials. This format provides flexibility to select the amount of beads to use.
- During the mature phase of process development and into manufacturing, closed system packaging would be necessary to maintain sterility and ease bioreactor loading.
Spezifikation
Mikroträger | |
Steril | |
Polystyrol gemäß USP Klasse VI |
MSC- und iPS/ES-Anwendungen | |
Synthemax™ II |