Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
Brand: Corning™ 7288
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.08900kg
Description
- Steril
- Gebrauchsfertig
- Erhältlich in geschlossenen Systemverpackungen für den direkten Einsatz mit Bioreaktoren
- Darüber hinaus werden die Mikroträger oberflächenbehandelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und so Zellausbeute und -viabilität zu maximieren
- Consistency – USP Polystyrol-Material der Klasse VI bietet eine konsistente Plattform
- Performance – Corning Mikroträger werden unbehandelt oder mit den folgenden Oberflächenbehandlungen angeboten
- Corning Synthemax™ II Substrat erzeugt eine synthetische Oberfläche auf den Mikroträgern für Stammzellexpansion
- Zur Verwendung mit MSC- und iPS/ES-Anwendungen. (Ohne Stoffe tierischen Ursprungs)
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
- Nicht-pyrogenisch
- Erhältlich als geschlossene Systemlösungen
- Corning Mikroträger sind steril und sofort einsetzbar in 1 bis 10 g-Fläschchen erhältlich. Dieses Format bietet Flexibilität bei der Auswahl der zu verwendenden Beads.
- Während der ausgereiften Phase der Prozessentwicklung und in der Produktion wäre eine geschlossene Systemverpackung erforderlich, um die Sterilität aufrechtzuerhalten und die Beladung von Bioreaktoren zu erleichtern.
Specifications
Mikroträger | |
Synthemax™ II | |
Polystyrol gemäß USP Klasse VI |
MSC- und iPS/ES-Anwendungen | |
Steril | |
1 g |