Learn More
Agilent BioTek Synegy Neo2
Synergy Neo2 ist ein hybrides Multifunktions-Lesegerät mit Inkubation auf 65 °C und linearem/orbitalem/doppelorbitalem Schütteln. Laser-TRF und Laser Alpha sowie 4 PMT-Detektoren mit zwei PMT-Leseköpfen für ultraschnelle ratiometrische Messungen.
Marke: Agilent BioTek N2SA-SN
Beschreibung
Das BioTek Synergy Neo2 Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät verfügt über eine patentierte Hybrid-Technologie mit unabhängigen optischen Pfaden, die eine hervorragende Leistung in allen Erkennungsmodi gewährleisten. Quadmonochromatoren mit variabler Bandbreite, empfindliche, auf Filtern basierende Optik mit hoher Transmission, Laser-TRF und bis zu 4 PMTs bieten ultraschnelle Messungen.
Fortschrittliche Umweltkontrollen, einschließlich CO2/O2-Kontrolle, Inkubation bis 70 °C und variable Schüttelbewegung unterstützen Live-Zellassays. BioStack Neo ermöglicht die Automatisierung im unbeaufsichtigten Betrieb, einen hohen Durchsatz und Barcode-Etiketten für Filterwürfel, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Fehler zu begrenzen. Die leistungsstarke Gen5-Software bietet vollständige Lesesteuerung, leistungsstarke Datenanalyse und LIMS-Integration.
Spezifikation
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
52,5 cm | |
±0,2 °C bei 37 °C | |
0 bis 4 AD | |
HTS, Biomarker, Nukleinsäure, Proteinquantifizierung, schnelle Kinetik, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, Zytokine, ELISA, FP | |
41 cm | |
Monochromator: ABS; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Alpha-Laser | |
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
0,0001 OD | |
35 kg | |
39 cm | |
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional) |
Monochromator: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD | |
0 bis 20% | |
20,7 in. | |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
16,1 in. | |
≤ 1 % von 0 bis 3 AD | |
NEO2SALPHA. | |
Max. 250 W | |
78 lb. | |
15,4 in. | |
Fotodiode, Fluoreszenz/Alpha: Dual PMT oder Single PMT (Option) | |
Xenon-Blitz |