Learn More
Agilent BioTek Synegy Neo2
Synergy Neo2 ist ein hybrides Multifunktions-Lesegerät mit Inkubation auf 65 °C und linearem/orbitalem/doppelorbitalem Schütteln. Laser-TRF und Laser Alpha sowie 4 PMT-Detektoren mit zwei PMT-Leseköpfen für ultraschnelle ratiometrische Messungen.
N.V.
Spezifikation
Extinktionsbereich | 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm |
---|---|
Genauigkeit | Monochromator: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD |
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
Tiefe (metrisch) | 52,5 cm |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17288009
![]() |
Agilent BioTek
N2-SN |
NEO2. | Monochromator: ABS; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17248019
![]() |
Agilent BioTek
N2M-SN |
NEO2M. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17248029
![]() |
Agilent BioTek
N2MB-SN |
NEO2MB. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17228039
![]() |
Agilent BioTek
N2S-SN |
NEO2S. | Monochromator: ABS; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17268039
![]() |
Agilent BioTek
N2SM-SN |
NEO2SM. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17228049
![]() |
Agilent BioTek
N2SMB-SN |
NEO2SMB. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17268029
![]() |
Agilent BioTek
N2MBT-SN |
NEO2MBT. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17288029
![]() |
Agilent BioTek
N2MON-SN |
NEO2MON. | Monochromator: ABS, FI und LUM |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17208039
![]() |
Agilent BioTek
N2MT-SN |
NEO2MT. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17248049
![]() |
Agilent BioTek
N2T-SN |
NEO2T. | Monochromator: ABS; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17208019
![]() |
Agilent BioTek
N2ABT-SN |
NEO2ALPHABT. | Monochromator: ABS; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF, Alpha-Laser, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17228019
![]() |
Agilent BioTek
N2AT-SN |
NEO2ALPHAT. | Monochromator: ABS; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Alpha-Laser, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17228029
![]() |
Agilent BioTek
N2MAT-SN |
NEO2MALPHAT. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Alpha-Laser, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17208029
![]() |
Agilent BioTek
N2MABT-SN |
NEO2MALPHABT. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF, Alpha-Laser, TRF-Laser |
N.V.
1 Einheit |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17208049
![]() |
Agilent BioTek
N2SMAB-SN |
NEO2SMALPHAB. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF, Alpha-Laser |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17268019
![]() |
Agilent BioTek
N2MA-SN |
NEO2MALPHA. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM; Alpha-Laser |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17288019
![]() |
Agilent BioTek
N2MAB-SN |
NEO2MALPHAB. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Doppelfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Filterboden FI/FP/TRF, Alpha-Laser |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17248039
![]() |
Agilent BioTek
N2SA-SN |
NEO2SALPHA. | Monochromator: ABS; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Alpha-Laser |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17288039
![]() |
Agilent BioTek
N2SMA-SN |
NEO2SMALPHA. | Monochromator: ABS, FI und LUM; Filter: Einfachfilter oben FI/FP/TRF und LUM, Alpha-Laser |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Entwickelt für das Screening-Labor, mit hoher Geschwindigkeit und ultrahoher Leistung.
- Quadmonochromatoren mit variabler Bandbreite, empfindliche, auf Filtern basierende Optik mit hoher Transmission, Laser-TRF und bis zu 4 PMTs bieten ultraschnelle Messungen mit hervorragenden Ergebnissen.
- Für die Automatisierung in der Entfernung und hohen Durchsatz
- Mit Barcodes markierte Filterwürfel helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Fehler zu begrenzen.
- Synergy Neo2 verfügt über die patentierte Agilent BioTek Hybrid Technology mit ihren unabhängigen optischen Pfaden, die eine kompromisslose Leistung in allen Erkennungsmodi gewährleisten.
- Fortschrittliche Umweltkontrollen, einschließlich CO2/O2-Kontrolle, Inkubation bis 65 °C und variable Schüttelbewegung unterstützen Live-Zellassays
- Die zellbasierte Detektion ist mit direkter Bodenbeleuchtung optimiert.
- Die leistungsstarke Gen5-Software bietet vollständige Lesesteuerung, leistungsstarke Datenanalyse, Automatisierung und LIMS-Integration.
- Patentierte Hybrid Technology mit unabhängiger Filter- und Monochromator-Optik
- Ultraschnelle Plattenverarbeitungsgeschwindigkeiten mit mehreren PMT-Detektoren
- Zwei Laser: Laser für TRF, TR-FRET und laserbasierte Alpha-Detektion
- Wissenschaftliche Quadmonochromatoren mit variabler Bandbreite für optimale Empfindlichkeit und Flexibilität
- Kontrollierte Umgebung und direkte Bodenerkennung für Live-Zellassays
Gen5-Software für vollständige Kontrolle und Automatisierung sowie LIMS-Integration in Automatisierung und LIMS
Spécification
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
52,5 cm | |
±0,2 °C bei 37 °C | |
0 bis 4 AD | |
HTS, Biomarker, Nukleinsäure, Proteinquantifizierung, schnelle Kinetik, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, Zytokine, ELISA, FP | |
41 cm | |
Max. 250 W | |
78 lb. | |
15,4 in. | |
Fotodiode, Fluoreszenz/Alpha: Dual PMT oder Single PMT (Option) | |
Xenon-Blitz |
Monochromator: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD | |
0 bis 20% | |
20,7 in. | |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
16,1 in. | |
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
0,0001 OD | |
35 kg | |
39 cm | |
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Agilent BioTek Synegy Neo2