Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 97205-154630
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-LC-Säulen die Konsistenz und Zuverlässigkeit Ihrer Flüssigchromatographie-Trennungen. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und die dichte Belegung mit stationärer Phase minimieren sekundäre Wechselwirkungen und bieten reproduzierbare, hocheffiziente Trennungen. Doppelte Endkappen sorgen für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette von Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle, wenn weniger Retention erforderlich ist als bei Verwendung einer C18-Säule.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
- Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- Empfohlen für Analyte mit mittlerer Hydrophobizität oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
- 1.7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
Spezifikation
Analysesäule | |
1 ml/min | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
320 m²/g | |
L7 | |
Syncronis | |
10 % | |
Ja |
4,6 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.