Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 16 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 97102-103030
Beschreibung
Erzielen Sie reproduzierbare und konsistente Flüssigkeitschromatographie- (LC-) Trennungen mit Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-Säulen. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und die dichte Belegung mit stationärer Phase minimieren sekundäre Wechselwirkungen und sorgen für zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Das doppelte Endcapping sorgt für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
- Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
- Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
- Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
- Verbessertes automatisiertes Packverfahren
- 1,7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
Spezifikation
Analysesäule | |
UHPLC | |
18130 psi (1250 bar) | |
2 bis 9 | |
320 m²/g | |
L1 | |
Syncronis | |
16% | |
Ja |
3 mm | |
100 mm | |
1,7 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.