Learn More
Fisherbrand™ Magnifier mini 1.75x magnification lens measures 185 x 100mm, stand height 207mm
Vergrößert Objekte für eine einfachere Anzeige. Fisherbrand™ Mini-Lupe, schwenkbar für eine komfortable Beobachtung.
Marke:  Fisherbrand™ HS15092D
Artikelnummer. 12816355
  • 86.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Leuchtkasten eignet sich optimal für das schnelle Screening von 96-Well-Mikrotiterplatten, Petrischalen, Elektrophoresegelen, Objektträgern und Folien.
  • Benötigt 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Schwenkbare, gegossene Linse mit 1.75-facher Vergrößerung
Spezifikation
Spezifikation
Roter Rahmen
8,1 in.
Rahmen und Lupe
185 mm
1 oz.
5,3 in.
1.75x.
Mini-Light Box
20,7 cm
6,3 in.
Je 1
0,45 kg
100 mm
Vergrößerer
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnifier mini 1.75x magnification lens measures 185 x 100mm, stand height 207mm > Vergrößerung: 1.75 X