Learn More
OHAUS™ Schwenkbare Ultra-Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Mehrzweck-Schwenkklemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
35.75 € - 137.00 €
Spezifikation
Typ | Mehrzweckklemme |
---|---|
Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Material | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Material | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15792269
|
OHAUS™
30392225 |
Modell CLM-SWIVL3DSM | 3-zackig, zweifach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 69 mm |
137.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15702279
|
OHAUS™
30392226 |
Modell CLM-SWIVL2SSM | 2-zackig, einfach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 76 mm |
101.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15782259
|
OHAUS™
30392214 |
Modell CLM-SWIVL3DZM | 3-zackig, zweifach verstellbar | Vernickelter Zink | 0 bis 69 mm |
50.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15792259
|
OHAUS™
30392215 |
Modell CLM-SWIVL2SZM | 2-zackig, einfach verstellbar | Vernickelter Zink | 0 bis 76 mm |
35.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15702269
|
OHAUS™
30392216 |
Modell CLM-SWIVL2SZL | 2-zackig, einfach verstellbar | Vernickelter Zink | 0 bis 95 mm |
37.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100 °C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |