Learn More
OHAUS™ Schwenkbare Ultra-Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Mehrzweck-Schwenkklemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
Marke: OHAUS™ 30392214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100 °C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen | |
7,01 in. | |
Mittel | |
3-zackig, zweifach verstellbar |
Vernickelter Zink | |
Modell CLM-SWIVL3DZM | |
178,00 mm | |
0 bis 69 mm |