Learn More
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Charcoal
Notrax Swisslon XT™ Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications.
Marke: Notrax 380S0035CH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.90000kg
Beschreibung
- Schutzmatten in Premium-Qualität zur Entfernung von Feuchtigkeit und feineren Schmutzpartikeln in großen Eingangsbereichen, einschließlich einer Anwendung von Wand zu Wand
- Unsere neu gestaltete klassische Schutzmatte, die für ihre weicheren Garne bekannt ist, wurde mit einem Monofilament erweitert, um eine zusätzliche Scheuerwirkung zu bieten und eine hervorragende Reinigung und Absorption zu gewährleisten
- Das neue, dreifarbige Gittermuster bietet hervorragende Eigenschaften beim Verbergen von sichtbaren Verschmutzungen
- Hervorragend geeignet, um Feuchtigkeit (< 58 l pro m²) und Verschmutzungen bei höherem Verkehrsaufkommen aufzufangen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
- Eine dichte, schwere Vinylrückseite sorgt für Langlebigkeit
Spezifikation
59 in. | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
90 cm |
Aktivkohle | |
Garn aus Polyamid 6.0 | |
150 cm |