Learn More
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Charcoal
Artikelnummer. p-7227235
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17742028
Marke: Notrax 380S0023CH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax Swisslon XT™ Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications.
  • Schutzmatten in Premium-Qualität zur Entfernung von Feuchtigkeit und feineren Schmutzpartikeln in großen Eingangsbereichen, einschließlich einer Anwendung von Wand zu Wand
  • Unsere neu gestaltete klassische Schutzmatte, die für ihre weicheren Garne bekannt ist, wurde mit einem Monofilament erweitert, um eine zusätzliche Scheuerwirkung zu bieten und eine hervorragende Reinigung und Absorption zu gewährleisten
  • Das neue, dreifarbige Gittermuster bietet hervorragende Eigenschaften beim Verbergen von sichtbaren Verschmutzungen
  • Hervorragend geeignet, um Feuchtigkeit (< 58 l pro m²) und Verschmutzungen bei höherem Verkehrsaufkommen aufzufangen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
  • Eine dichte, schwere Vinylrückseite sorgt für Langlebigkeit
Spezifikation
Farbe Aktivkohle
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Garn aus Polyamid 6.0
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm