Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Diese Rotoren eignen sich für zahlreiche molekulare Anwendungen. Eppendorf™ Ausschwingrotoren sind für den Einsatz mit Eppendorf Tischzentrifugen konzipiert.
Marke: Eppendorf™ 5804719000
1806.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fasst Röhrchen und Platten
- Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
- Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
- Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
5.000 U/min | |
4 Halterungen für 2 x 50 ml Falcon-G™ |
4500 xG | |
Gehäuse A-4-44 | |
4 |