Learn More
SVL™ Dichtringe für Schiebegelenke
Die Konstruktion aus Silikongummi mit PTFE-Hülle gewährleistet Schutz vor chemischer Erosion. SVL™ Dichtringe für SVL-Kappen eignen sich optimal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhrchen in SVL™ Systeme. In vielen verschiedenen Größen für Röhrchen von 4.0 bis 32.8 mm lieferbar.
71.70 € - 389.00 €
Spezifikation
Material | Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE |
---|---|
Typ | Dichtungsring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Torion-Verbindungen und Gleitverbindungen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10105674
|
SVL
701-22 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:6,6 bis 7,4mm | 15 |
93.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12517816
|
SVL
701-56 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 17.6 bis 18.4 mm | 30 |
179.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10287774
|
SVL
701-29 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 31.2 bis 32.8 mm | 42 |
389.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12607245
|
SVL
701-24 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:13,6 bis 14,4mm | 22 |
121.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10739365
|
SVL
701-27 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 21.5 bis 22.5 mm | 30 |
157.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10442205
|
SVL
701-23 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:7,6 bis 8,4mm | 15 |
71.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10635905
|
SVL
701-19 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:4,0 bis 4,4mm | 15 |
90.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10645905
|
SVL
701-21 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:5,6 bis 6,4mm | 15 |
108.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10146444
|
SVL
701-25 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 15.6 bis 16.4 mm | 22 |
122.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10319944
|
SVL
701-51 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 9.6 bis 10.4 mm | 22 |
126.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10379984
|
SVL
701-52 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:11,6 bis 12,4mm | 22 |
130.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10014464
|
SVL
701-26 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.:19,5 bis 20,5mm | 30 |
154.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11943889
|
SVL
701-28 |
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 29.2 bis 30.8 mm | 42 |
389.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dichtungsringe, die für eine Gleitverbindung ausgelegt sind
- Ideal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhren in ein SVL™-System
- Dichtringe aus Silikonkautschuk und mit PTFE ummantelt zum Schutz gegen chemische Erosion
- Große Auswahl an Größen für die Verwendung mit Schläuchen von 4.0 bis 32.8 mm
Spezifikation
Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE | |
Dichtungsring | |
Torion-Verbindungen und Gleitverbindungen |