Learn More
SVL™ Dichtringe für Schiebegelenke
Die Konstruktion aus Silikongummi mit PTFE-Hülle gewährleistet Schutz vor chemischer Erosion. SVL™ Dichtringe für SVL-Kappen eignen sich optimal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhrchen in SVL™ Systeme. In vielen verschiedenen Größen für Röhrchen von 4.0 bis 32.8 mm lieferbar.
Marke: SVL 701-27
149.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : net-weight : 0.03000kg
Beschreibung
- Dichtungsringe, die für eine Gleitverbindung ausgelegt sind
- Ideal zum Einsetzen von Thermometern und Glasröhren in ein SVL™-System
- Dichtringe aus Silikonkautschuk und mit PTFE ummantelt zum Schutz gegen chemische Erosion
- Große Auswahl an Größen für die Verwendung mit Schläuchen von 4.0 bis 32.8 mm
Spezifikation
Passend für Schlauch-Außendurchm.: 21.5 bis 22.5 mm | |
Dichtungsring | |
30 |
Torion-Verbindungen und Gleitverbindungen | |
Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE |