Learn More
SVL™ Gewinderohre aus Glas
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVR™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
188.88 € - 1385.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verbindungsrohr |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 6.49 Zoll |
Gesamtlänge (metrisch) | 165 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15507750
|
N/A
703-02 |
22.5 mm |
261.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15517750
|
N/A
703-03 |
32 mm |
520.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15527750
|
N/A
703-04 |
44,1 mm |
1385.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10136014
|
SVL
703-02 |
22.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
Spezifikation
Verbindungsrohr | |
6.49 Zoll | |
165 mm | |
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner |