Learn More
SVL™ Gewinderohre aus Glas
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVR™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
Marke: N/A 703-04
1315.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.64000kg
Beschreibung
- Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
Spezifikation
Verbindungsrohr | |
1,7 in. | |
6,49 in. | |
3,2 mm |
Borosilikatglas | |
44,1 mm | |
165 mm | |
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner |