Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet for Kompatto Workstation
Suspended Undercounter Cabinet for Kompatto Workstation is made with fire-retardant particleboard.
378.42 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Abmessungen (T x B x H) | 600 x 520 x 530 mm |
Türtyp | Fest |
Anzahl Türen | 1 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produktcode | Marke | Scharnierseite | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Scharnierseite | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17427363
|
BICASA
K-DOLH |
Links |
378.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17437363
|
BICASA
K-DORH |
Rechts |
378.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width 500 mm + 20 mm of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - 19 mm thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
- Available Facade Colors: Gray, Red, Blue, Anthracite
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Fest | |
1 |
600 x 520 x 530 mm | |
1 | |
Grau |