Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet for Kompatto Workstation
Suspended Undercounter Cabinet for Kompatto Workstation is made with fire-retardant particleboard.
Marke: BICASA K-DORH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 35.00000kg
Beschreibung
- Für die Arbeitsstation der Kompatto Serie
- Wird unter die Arbeitsplatte gehängt
- Türen: Öffnen um 270° – Scharniere halten und schließen automatisch
- Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
- Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
- Schrank aus feuerhemmender Spanplatte
- Hellgrau (2 dekorative Farben) – Dicke 19 mm
- Schubladen nach vorn, und Türen mit abgerundeter Umrandung aus ABS
- Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
600 x 520 x 530 mm | |
Fest | |
Nicht autoklavierbar | |
Grau |
Rechts | |
1 | |
1 |