Learn More
Swann-Morton™ Griffe für chirurgische Skalpelle aus Edelstahl
Swann Morton™ Skalpellgriffe aus Edelstahl mit Graduierung eignen sich für Schulungszwecke, zur Markierung des richtigen Operationsfeldes und zur Untersuchung von Verletzungen.
Marke: Swann-Morton™ 0933
Beschreibung
- Nicht steril
- Einzeln verpackt
- Graduiert
- Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Nr. 3 | |
Modellnummer 3GS/S | |
Ja |
Griff für chirurgisches Skalpell | |
120 mm | |
Ja |