Learn More
Swann-Morton™ Griffe für chirurgische Skalpelle aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8000466
Click to view available options
Größe:
Nr. 3
Nr. 4
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11880862
Marke: Swann-Morton™ 0933
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Swann Morton™ Skalpellgriffe aus Edelstahl mit Graduierung eignen sich für Schulungszwecke, zur Markierung des richtigen Operationsfeldes und zur Untersuchung von Verletzungen.
  • Nicht steril
  • Einzeln verpackt
  • Graduiert
  • Edelstahl
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Griff für chirurgisches Skalpell
Größe Nr. 3
Länge (metrisch) 120 mm
Beschreibung Modellnummer 3GS/S
Autoklavierbar Ja
Skala Ja