Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 6ARV11-2PT
228.27 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz mit GC-, HPLC/UHPLC- und Einzel- oder Dreifach-Vierfach-MS-Systemen zu gewährleisten. Verwenden Sie Fläschchen der Stufe 2 für routinemäßige QA/QC-Anwendungen, bei denen die Analytwerte erreichbar sind oder nahe an der Nachweisgrenze der Methode liegen. Die Röhrchen mit Schnappverschluss sind in Klar- und Braunglas erhältlich und weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen auf und erfüllen hohe Standards, damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Verwenden Sie zum Versiegeln dieses Fläschchens Thermo Scientific Septa mit 11 mm-Schnappverschlüssen oder Septa mit 11 mm-Bördelverschlüssen
- Verwenden Sie Thermo Scientific manuelle oder elektronische Bördelzangen und Entbördelzangen zum Abdichten und Entfernen Ihrer Bördelverschlüssen von dem Fläschchen
- Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
- Unsere Schnappverschlüsse bieten aufgrund ihres weichen Polyethylen-Materials (PE) und der doppelten Schnappfunktion eine sehr gute Abdichtung
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Identifiziert durch zwei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Braunglas | |
11 mm | |
Flachboden | |
2 ml | |
32 mm | |
2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 2 | |
1,5 ml |
1000/Packung | |
170 μl | |
SureSTART Stufe 2 | |
Schnappverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
17Stunden
17Minuten
34Sekunden
56 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
48Stunden
17Minuten
34Sekunden
56Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%