Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke: Fisherbrand™ TF114-20-FIS
49.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
Spezifikation
2 bis 20 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
5,08 cm | |
Micro Point | |
SureOne |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
2 in. | |
Aufklappbares Gestell | |
Eppendorf™ Pipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30