Learn More
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 15267049
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15267049
XL
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Artikelnummer. 15267049
Marke: Microflex 93853100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Sie die bis zu 3-fache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Latex oder Vinyl. Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko bieten auch Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten.
  • Der verlängerte Bund bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm in gefährlichen Umgebungen.
  • Die fortschrittliche Nitrilformulierung bietet die niedrigste akzeptable Rate ein Mikrolöchern (AQL 0,65)
  • Die Handschuhformulierung integriert Antihafteigenschaften, um die Handschuhe gegen Klebeband oder Klebstoffe beständig zu machen und den Mitarbeitern eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit bei der Arbeit zu ermöglichen.
  • Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten einen sehr guten Arbeitsschutz.
  • Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
  • Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EWG, EN374-2:2003, EN374-3:2003, MDD 93/42/EWG, Klasse 1, EN455-1, EN455-2 und EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Güte Medizin
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Erweitert gerollt
Modell 93-853
Verpackungsart Spenderbox
Durchstechfestigkeit 0.65 AQL
Menge 50/Packung
Zugfestigkeit 14 bis 30 MPa
Länge (metrisch) 295 mm
Breite (metrisch) 115 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >