Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membran-Scheibenfilter
Membran für hohen Durchfluss, optimiert für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen.
141.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 140 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17134491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60173 |
47 mm | Glatt |
285.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17164491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60177 |
142 mm | Mit Registerkarten |
356.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17124491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60170 |
13 mm | Glatt |
141.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60179 |
293 mm | Mit Registerkarten |
755.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66554 |
293 mm | Glatt |
600.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17114501
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60206 |
90 mm | Glatt |
580.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60174 |
50 mm | Glatt |
243.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17154491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60175 |
102 mm | Glatt |
680.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184571
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66553 |
142 mm | Glatt |
408.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schnelle Filtration mit überlegenen Durchflussraten und hohen Durchsätzen
- Geringe Proteinbindung und umfassende Arzneimittelkompatibililtät für wichtige Anwendungen
- Spart Zeit und Geld durch weniger Filterwechsel pro Probenvolumen
- 142- und 293 mm-Scheiben verfügen über eine bedruckte Lasche für sofortige Erkennung von Porengröße und Chargennummer
- Nur für Laboranwendungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PES | |
0,45 μm | |
Unsteril | |
140 μm |