Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 450 Membran-Scheibenfilter
Membran für hohen Durchfluss, optimiert für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60179
717.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17184491
  • 755.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle Filtration mit überlegenen Durchflussraten und hohen Durchsätzen
  • Geringe Proteinbindung und umfassende Arzneimittelkompatibililtät für wichtige Anwendungen
  • Spart Zeit und Geld durch weniger Filterwechsel pro Probenvolumen
  • 142- und 293 mm-Scheiben verfügen über eine bedruckte Lasche für sofortige Erkennung von Porengröße und Chargennummer
  • Nur für Laboranwendungen
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
PES
Unsteril
Mit Registerkarten
0,45 μm
140 μm
293 mm