Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Invitrogen Superscript IV RT-LAMP Mastermix ist eine Lösung, die für einen schnellen, empfindlichen und einfachen RNA-Zielnachweis in Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikationsreaktionen (LAMP) entwickelt wurde.
Marke: Invitrogen™ A51801
145.34 EUR gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
- Eine Lösung, die für die schnelle, empfindliche und einfache RNA-Zielerkennung in Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikationsreaktionen (LAMP-)Reaktionen entwickelt wurde
- Sie ermöglicht die schnelle RNA-Amplifikation viraler Pathogene und bietet eine hohe Erkennungsempfindlichkeit, Spezifität und robuste Leistung
- Der optimierte Mastermix verwendet die besten Enzyme der Klasse, die eine zuverlässige Zielbestimmung in 5 bis 15 Minuten für eine Vielzahl von viralen RNA-Zielen und -Konzentrationen ermöglichen
- Er enthält eine verbesserte Bst-DNA-Polymerase-Mutante mit hoher Inhibitor-Toleranz und schneller Zielamplifikation bei einem Temperaturoptimum von 65 °C
- SuperScript IV Reverse Transkriptase bietet erhöhte Temperaturstabilität, Geschwindigkeit und Inhibitor-Toleranz
- Um einen RNA-Abbau durch Carry-over-RNasen zu verhindern, enthält der Mastermix den potenten, nicht wettbewerbsfähigen RNaseOUT rekombinanten Ribonuklease-Hemmer
- Die proprietäre Reaktionspufferzusammensetzung wurde optimiert, um die Spezifität zu erhöhen, indem die NTC-Amplifikationszeit (NTC = No Template Control) verzögert wird
- Die Leistung des SuperScript IV RT-LAMP Mastermix wurde für mehrere virale RNAs, einschließlich Masern, Influenza und SARS-CoV-2- RNA validiert
- Der Mastermix kann zur Erkennung von DNA mit einer Reaktionsgeschwindigkeit verwendet werden, die ähnlich oder schneller ist als die für RNA-Ziele ist
- Erhältlich in einem praktischen Einzelröhrchenformat mit SYTO-9 Farbstoff für die Echtzeit-Erkennung
- Das Mastermix-Format bietet die Flexibilität, verschiedene Primer für gewünschte RNA-Ziele auszuwählen und zu testen und mit Endpunkt- oder Echtzeiterkennungsmethoden zu verwenden
Spezifikation
Master Mix | |
Bst DNA-Polymerase | |
• 1 x 1,25 ml SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (2x) • 1 x 30 µl SYTO Grün fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel Bei –20 °C lagern. Vor Licht schützen. |
|
65 °C | |
Trockeneis | |
SYTO 9 Grün fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel | |
5 to 15 minutes |
LAMP, RT-LAMP | |
1 x 1.25 mL | |
100 Reaktionen | |
SuperScript IV | |
Echtzeitermittlung und Endpunktbestimmung | |
2X |