Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Artikelnummer. p-9568005
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1000 Reaktionen
400 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17453812
Marke: Invitrogen™ A51801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen Superscript IV RT-LAMP Mastermix ist einegebrauchsfertige Lösung, die für einen schnellen, empfindlichen und einfachen RNA-Zielnachweis in Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikationsreaktionen (LAMP) optimiert wurde.
  • Eine Lösung, die für die schnelle, empfindliche und einfache RNA-Zielerkennung in Schleifen-vermittelten isothermen Amplifikationsreaktionen (LAMP-)Reaktionen entwickelt wurde
  • Sie ermöglicht die schnelle RNA-Amplifikation viraler Pathogene und bietet eine hohe Erkennungsempfindlichkeit, Spezifität und robuste Leistung
  • Der optimierte Mastermix verwendet die besten Enzyme der Klasse, die eine zuverlässige Zielbestimmung in 5 bis 15 Minuten für eine Vielzahl von viralen RNA-Zielen und -Konzentrationen ermöglichen
  • Er enthält eine verbesserte Bst-DNA-Polymerase-Mutante mit hoher Inhibitor-Toleranz und schneller Zielamplifikation bei einem Temperaturoptimum von 65 °C
  • SuperScript IV Reverse Transkriptase bietet erhöhte Temperaturstabilität, Geschwindigkeit und Inhibitor-Toleranz
  • Um einen RNA-Abbau durch Carry-over-RNasen zu verhindern, enthält der Mastermix den potenten, nicht wettbewerbsfähigen RNaseOUT rekombinanten Ribonuklease-Hemmer
  • Die proprietäre Reaktionspufferzusammensetzung wurde optimiert, um die Spezifität zu erhöhen, indem die NTC-Amplifikationszeit (NTC = No Template Control) verzögert wird
  • Die Leistung des SuperScript IV RT-LAMP Mastermix wurde für mehrere virale RNAs, einschließlich Masern, Influenza und SARS-CoV-2- RNA validiert
  • Der Mastermix kann zur Erkennung von DNA mit einer Reaktionsgeschwindigkeit verwendet werden, die ähnlich oder schneller ist als die für RNA-Ziele ist
  • Erhältlich in einem praktischen Einzelröhrchenformat mit SYTO-9 Farbstoff für die Echtzeit-Erkennung
  • Das Mastermix-Format bietet die Flexibilität, verschiedene Primer für gewünschte RNA-Ziele auszuwählen und zu testen und mit Endpunkt- oder Echtzeiterkennungsmethoden zu verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Master Mix
Zur Verwendung mit (Anwendung) LAMP, RT-LAMP
Polymerase Bst DNA-Polymerase
Menge 100 reactions, 1 x 1.25 mL
Inhalt und Lagerung • 1 x 1,25 ml SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (2x)
• 1 x 30 µl SYTO Grün fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel
Bei –20 °C lagern. Vor Licht schützen.
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Optimale Reaktionstemperatur 65 °C
Reverse Transkriptase SuperScript IV
Versandbedingung Trockeneis
Nachweisverfahren Echtzeitermittlung und Endpunktbestimmung
Mit Marker oder Farbstoff SYTO 9 Grün fluoreszierendes Nukleinsäurefärbemittel
Konzentration 2X
Reaktionszeit 5 to 15 minutes