Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR System
Für schnellere und bessere RT-PCR.
416.00 € - 1314.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Kit |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | Platinum SuperFi |
Beinhaltet:
- SuperScript IV RT-Mix, 12.5 µl
- 2x Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625 µl
- Nuklease-freies Wasser, 1.25 ml
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15814182
|
Invitrogen™
12594025 |
Kit only | 25 Reaktionen |
416.00 €
25 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15781999
|
Invitrogen™
12594100 |
Kit only | 100 Reaktionen |
1182.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895891
|
Invitrogen™
12595025 |
Kit with ezDNase | 25 Reaktionen |
448.00 €
25 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15850233
|
Invitrogen™
12595100 |
Kit with ezDNase | 100 Reaktionen |
1314.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
Das Invitrogen™ Superscript™ IV One-Step RT-PCR-System kombiniert die hocheffiziente Invitrogen™ Superscript™ IV Reverse Transkriptase (RT) mit der hochgenauen Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase für ein unübertroffenes RT-PCR-Leistungsverhalten in einem Schritt. Mit dieser praktischen Ein-Schritt-Formulierung können Sie sowohl die cDNA-Synthese aus Gesamt-RNA oder mRNA als auch die PCR-Amplifikation in einem einzigen Röhrchen mit genspezifischen Primern durchführen.
- Zwei-Phasen-Heißstart-Aktivierungsmechanismus für hohe Spezifität, Ausbeute und Vorbereitung bei Raumtemperatur
- Überlegenes Leistungsverhalten mit einer Empfindlichkeit bis zu 0,01 pg RNA, Target-Länge bis zu 13,8 kb und dem schnellsten Ein-Schritt-RT-PCR-Protokoll
- Zuverlässige Target-Detektion auch bei RNA-Proben mit suboptimaler Reinheit
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Platinum SuperFi | |
1-Step-RT-PCR | |
Each | |
Keine | |
PCR-amplifizierte cDNA | |
Master Mix | |
Bis 14 kb |
Kit | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
10 min | |
45°bis 60 °C | |
SuperScript IV | |
Trockeneis | |
Integrierter Heißstart | |
Reverse Transkription | |
RNA |